missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PIEZO1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200087487
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30130385 25 μg 25 microgramos
30130447 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30130385

Marca: R&D Systems MAB11557SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PIEZO1 Monoclonal antibody specifically detects PIEZO1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno PIEZO1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1081418
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 3-25 μg/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
N.º de referencia del gen Q92508
Alias de gen FAM38A, KIAA0233, member A, membrane protein induced by beta-amyloid treatment, Mib, piezo-type mechanosensitive ion channel component 1, Protein FAM38A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PIEZO1 containing synthetic peptide, Accession # Q92508
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9780
Reconstitución Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.