Learn More
Human PIEZO1 Antibody, Novus Biologicals™
Descrizione
PIEZO1 Monoclonal antibody specifically detects PIEZO1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Specifica
Specifica
| Antígeno | PIEZO1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1081418 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 3-25 μg/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| N.º de referencia del gen | Q92508 |
| Alias de gen | FAM38A, KIAA0233, member A, membrane protein induced by beta-amyloid treatment, Mib, piezo-type mechanosensitive ion channel component 1, Protein FAM38A |
| Especie del huésped | Mouse |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?