missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Phospho-M-CSF R DuoSet IC ELISA
Beschreibung
The Human Phospho-M-CSF R DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human M-CSFR/CD115.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 1436 |
| Cantidad de embalaje | 2 placas |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?