missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Phospho-M-CSF R DuoSet IC ELISA
Descripción
The Human Phospho-M-CSF R DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human M-CSFR/CD115.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 1436 |
| Cantidad de embalaje | 15 placas |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?