missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Phospho-Histone H2AX (S139) DuoSet IC ELISA

Código de producto. p-4754399
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
15 placas
2 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
30021244 5 placas 1 set
30021382 2 placas 1 set
30020807 15 placas 1 set
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30021244

Marca: R&D Systems™ DYC22885

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs to measure in cell lysates

The Human Phospho-Histone H2AX (S139) DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human Histone H2AX.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo de producto ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins
Cantidad 1 Kit
Especie Human
Conjugado Biotin
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 3014
Sinónimo H2A.X, H2A/X, H2AFX
Cantidad de embalaje 5 placas
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.