Learn More
R&D Systems™ Human Phospho-Histone H2AX (S139) DuoSet IC ELISA
Código de producto. 30021244
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
15 placas
2 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
30021244 5 placas 1 set
30021382 2 placas 1 set
30020807 15 placas 1 set
3 options
Código de producto. 30021244
Marca: R&D Systems™ DYC22885
contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs to measure in cell lysates
The Human Phospho-Histone H2AX (S139) DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human Histone H2AX.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins
Cantidad 1 Kit
Especie Human
Conjugado Biotin
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 3014
Sinónimo H2A.X, H2A/X, H2AFX
Cantidad de embalaje 5 placas
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.