missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Phospho-eIF2 alpha (S52) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18788968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18788968 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18788968

Marca: R&D Systems MAB39971SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

eIF2 alpha/EIF2S1 Monoclonal specifically detects eIF2 alpha/EIF2S1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno eIF2 alpha/EIF2S1 (p ser52)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 849159
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P05198
Alias de gen EIF2, EIF-2, EIF2A, EIF-2A, EIF-2alpha, EIF2S1, EIF2S1 eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa
Símbolos de los genes EIF2S1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Phosphopeptide containing the human eIF2 alpha S52 site Accession # P05198
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1965
Especificidad de la prueba Detects human Phospho-eIF2 alpha (S52) in ELISAs and Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.