Learn More
Human Phospho-Axl (Y779) Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18795259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18795259 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18795259
Marca: R&D Systems IC6965S100UG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
Axl Monoclonal specifically detects Axl in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Axl
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 713610
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen AI323647, ARK, AXL oncogene, AXL receptor tyrosine kinase, AXL transforming sequence/gene, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK11, Tyro7, tyrosine-protein kinase receptor UFO, UFO, UFOoncogene AXL
Símbolos de los genes AXL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phosphopeptide containing the human Axl Y779 site
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 558
Especificidad de la prueba Detects human Phospho-Axl (Y779) in direct ELISAs and Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Show More Show Less
For Research Use Only (RUO)