Learn More
R&D Systems™ Human Phospho-Axl DuoSet IC ELISA
Descripción
The Human Phospho-Axl DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human Axl.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 558 |
| Sinónimo | AI323647, ARK, AXL oncogene, AXL receptor tyrosine kinase, AXL transforming sequence/gene, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK11, Tyro7, tyrosine-protein kinase receptor UFO, UFO, UFOoncogene AXL |
| Cantidad de embalaje | 5 placas |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |