missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human PEAR1 Synthetic Peptide
Descripción
PEAR1 Synthetic Peptide, PEP-1171, from Invitrogen.
Platelet endothelial aggregation receptor 1 (PEAR1) is a platelet receptor that signals upon the formation of platelet-platelet contacts independent of platelet activation and secondary to platelet aggregation. Upon platelet aggregation stimulated by physiological agonists, PEAR1 becomes tyrosine- and serine-phosphorylated; the tyrosine phosphorylation can be inhibited by eptifibatide, an aIIbbeta3 antagonist that also inhibits platelet aggregation. Recent studies have indicated that genetic variations in PEAR1, may be associated with enhanced agonist-induced platelet aggregation.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 375033 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q5VY43 |
| Nombre común | Human PEAR1 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?