Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para PEAR1 humano
Código de producto. p-7219569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17185139 5 x 96 pruebas cada uno
17174663 96 pruebas paquete de 96
18547804 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17185139 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH366RBX5
La PEAR1 humana cuantifica la PEAR1 humano en suero, plasma y sobrenadante.
El PEAR1 humano cuantifica el PEAR1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el PEAR1 humano natural y recombinante.
El receptor de agregación endotelial plaquetaria 1 (PEAR1) es un receptor plaquetario que señala la formación de contactos plaqueta-plaqueta independientes de la activación plaquetaria y secundarios a la agregación plaquetaria. Tras la agregación plaquetaria estimulada por agonistas fisiológicos, el PEAR1 se fosforila en tirosina y serina; la fosforilación en tirosina puede ser inhibida por eptifibatida, un antagonista de aIIbbeta3 que también inhibe la agregación plaquetaria. Estudios recientes han indicado que las variaciones genéticas en PEAR1, pueden estar asociadas con una mayor agregación plaquetaria inducida por agonistas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 3110045G13Rik; hPEAR1; Proteína Jagged y Delta; Jedi; Jedi-1; Megf12; mPEAR1; proteína de múltiples dominios similares al EGF 12; dominios múltiples similares al EGF 12; proteína de dominios múltiples similares al factor de crecimiento epidérmico 12; Pear1; receptor de agregación endotelial plaquetaria 1; Proteína Jedi; RGD1305653; RP11-107D16.3
Intervalo del ensayo De 0,45 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,45 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q5VY43
Símbolo de gen PEAR1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PEAR1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min