Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para PEAR1 humano
Descripción
El PEAR1 humano cuantifica el PEAR1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el PEAR1 humano natural y recombinante.
El receptor de agregación endotelial plaquetaria 1 (PEAR1) es un receptor plaquetario que señala la formación de contactos plaqueta-plaqueta independientes de la activación plaquetaria y secundarios a la agregación plaquetaria. Tras la agregación plaquetaria estimulada por agonistas fisiológicos, el PEAR1 se fosforila en tirosina y serina; la fosforilación en tirosina puede ser inhibida por eptifibatida, un antagonista de aIIbbeta3 que también inhibe la agregación plaquetaria. Estudios recientes han indicado que las variaciones genéticas en PEAR1, pueden estar asociadas con una mayor agregación plaquetaria inducida por agonistas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 3110045G13Rik; hPEAR1; Proteína Jagged y Delta; Jedi; Jedi-1; Megf12; mPEAR1; proteína de múltiples dominios similares al EGF 12; dominios múltiples similares al EGF 12; proteína de dominios múltiples similares al factor de crecimiento epidérmico 12; Pear1; receptor de agregación endotelial plaquetaria 1; Proteína Jedi; RGD1305653; RP11-107D16.3 |
| Intervalo del ensayo | De 0,45 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,45 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q5VY43 |
| Símbolo de gen | PEAR1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |