missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PDGFRL Alexa Fluor™ 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18757386
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18757386 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18757386 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB1723N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDGFRL Monoclonal antibody specifically detects PDGFRL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDGFRL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1008804
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q15198
Alias de gen PDGFR-like protein, PDGRL, platelet-derived growth factor receptor-like, platelet-derived growth factor receptor-like protein, platelet-derived growth factor-beta-like tumor suppressor, PRLTS, PRLTSPDGF receptor beta-like tumor suppressor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human PDGFRL, Gln22-Ser375, Accession # Q15198
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5157
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.