missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PDGF R beta Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18771727
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18771727 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18771727

Marca: R&D Systems MAB1263SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 15 publications

PDGF R beta Monoclonal specifically detects PDGF R beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDGF R beta
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon PR7212
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunoprecipitation
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, CD140b, CD140b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK12, PDGFR, PDGFR1, PDGFRB, PDGF-R-beta, platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
Símbolos de los genes PDGFRB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human skin fibroblast membrane extracts
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5159
Especificidad de la prueba Detects human PDGF R beta in Western blots. Specificity has been confirmed in binding studies using several different cell lines (1, 2) and by its ability to immunoprecipitate PDGF receptor beta-subunit complexed with 125 I-PDGF-BB (3). It does not recognize the PDGF receptor alpha-subunit. Detects the PDGF receptor beta-subunit of human and primate species (monkey and baboon) but not the rat or mouse receptors. Its ability to bind to receptors from other species has not been tested.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC, as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after opening. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after opening.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.