missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human PDGF R alpha Antibody, R&D Systems™

Description
PDGFR alpha Monoclonal specifically detects PDGFR alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
Spécification
Spécification
| Antígeno | PDGFR alpha |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 35248 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 2-10 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Alias de gen | alpha-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member A, CD140a, CD140a antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC74795, PDGFR alpha, PDGFR2, PDGFRA, PDGFRA/BCR fusion, PDGF-R-alpha, platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alphafusion protein, RHEPDGFRA |
| Símbolos de los genes | PDGFRA |
| Especie del huésped | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?