Learn More
R&D Systems™ Human PDGF-DD Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Suficiente para:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human PDGF-DD Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human PDGF-DD in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (50 ul), platelet-poor heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), human milk (50 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.30 - 2000pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 3.51pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human PDGF-DD |
| Suficiente para | 1 placa de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 80310 |
| Volumen de muestra | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (50uL),Platelet-poor Heparin Plasma (50uL),Saliva (50uL),Human Milk (50uL) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |