Learn More
Invitrogen™ Human PDGF-C ELISA Kit
Código de producto. p-7219568
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17175139 5 x 96 pruebas cada uno
17164663 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17175139
Marca: Invitrogen™ EH365RBX5
ELISA
Human PDGF-C quantitates human PDGF-C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PDGF-C.
La esfingosina quinasa 2 (Sphk2) cataliza la fosforilación de la esfingosina a esfingosina 1 fosfato (S1P), una importante molécula de señalización con funciones intra y extracelulares. En el interior de la célula, la S1P actúa como una molécula de señalización igual que otros metabolitos esfingolípidos como la ceramida y la esfingosina. La S1P se ha asociado a la regulación de la diferenciación celular, la movilización del calcio desde las reservas intracelulares y la apoptosis. Los receptores de la superficie celular para el S1P son la familia EDG de receptores acoplados a proteínas G (receptores S1P), que se acoplan a múltiples proteínas G (por ejemplo, el S1P1 se acopla a Gi, mientras que el S1P2 y el S1P3 se acoplan a Gq y G13, además de a Gi) y regulan una amplia gama de eventos celulares, como la motilidad celular, la supervivencia, la apoptosis, la migración y la interacción entre células. También se han señalado funciones importantes de la S1P en la regulación de la cardiogénesis, la maduración vascular, la supervivencia de los ovocitos, el tráfico de células inmunitarias, las células del sistema neuronal y las células óseas. Los niveles de S1P están regulados por la actividad de Sphk (Sphk1 y Sphk2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1110064L01Rik; AI647969; C76851; FALLOTEÍNA; MGC102297; PDGFC; PDGF-C; Forma latente de PDGFC; Forma de unión al receptor del PDGFC; factor de crecimiento C derivado de plaquetas; factor de crecimiento C derivado de plaquetas; Factor de crecimiento C derivado de plaquetas, forma latente; Factor de crecimiento C derivado de plaquetas, forma de unión al receptor; Factor de crecimiento derivado de plaquetas, polipéptido C; rScdfg; Scdgf; proteína secretoria similar al factor de crecimiento; Factor de crecimiento derivado de la médula espinal; UNQ174/PRO200; VEGF-E
Intervalo del ensayo De 0,81 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,81 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NRA1
Símbolo de gen PDGFC
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PDGF-C
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min