Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para PD-L1 humano
Código de producto. 16881486 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16881486 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16881486 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0007496T
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de PD-L1 endógeno
  • Reconoce el PD-L1 humano
  • El PD-L1 (ligando de muerte celular programada 1, CD274, B7-H1) es una proteína transmembrana de tipo I 290 aa
    • Se expresa en linfocitos T murinos, células B, DC, macrófagos, células madre mesenquimales, mastocitos derivados de médula ósea cultivados
    • Se expresa en muchos tipos de células no hematopoyéticas (células endoteliales vasculares, células epiteliales, células musculares, hepatocitos, células de islotes pancreáticos, astrocitos en el cerebro, sincitiotrofófilos placentarios, células de la córnea, el cuerpo ciliario del iris, la retina del ojo)
    • Regulado al alza en una amplia variedad de tumores sólidos (melanoma, cáncer de ovario, pulmón, glioblastoma, cáncer de mama, cánceres pancreáticos)
    • Dos ligandos que conectan el PD-1 transducen una señal que inhibe la proliferación de linfocitos T, la producción de citoquinas, la función citolítica
      • Para la regulación de la función de los linfocitos T durante la tolerancia, la autoinmunidad y la infección
Proceso:
  • Anticuerpo específico para PD-L1 previamente revestido en micropocillos
  • Proteína PD-L1 en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para la PD-L1 para detectar la proteína PD-L1 capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP), seguido del reactivo de tetrametil-benzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso NP_001254635
Intervalo del ensayo De 0,156 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,04 ng/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 29126
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 3,5 h
ID. de UniProt Q9NZQ7
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human PD-L1 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine