missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PD-L1/B7-H1 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18797359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18797359 100 Tests 100 tests
18771288 25 Tests 25 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18797359

Marca: R&D Systems FAB1561G100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-L1/B7-H1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 130021
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9NZQ7
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Símbolos de los genes CD274
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human B7-H1/PD-L1 Phe19-Thr239 Accession # Q9NZQ7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especificidad de la prueba Detects human B7-H1/PD-L1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) B7-1, -2, -H2, -H3, -H3b, -H4, rhPD-L2, recombinant mouse B7-H1, recombinant rat (rr) B7-1, or rrB7-2 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.