Learn More
Human PD-1 Alexa Fluor™ 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18777076
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18777076 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18777076 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB10866N100UG
Mouse Monoclonal Antibody
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PD-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1026519
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Alias de gen CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1, PD1hPD-l, PDCD1, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide containing human PD-1
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1