missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PCSK2 humana
Descripción
La familia de las prohormonas convertasas similares a la subtilisina (PC) es un grupo de enzimas celulares que escinden la mayoría de las prohormonas y precursores de neuropéptidos. Muchas otras proteínas celulares, algunas proteínas virales y toxinas bacterianas que son transportadas por la vía secretoria constitutiva también son objeto de maduración por las PCs. Los miembros de la familia de la PC comparten similitudes estructurales que incluyen una prorregión amino-terminal heterogénea de aproximadamente 10 kDa, un dominio catalítico altamente conservado similar a la subtilisina de aproximadamente 55 kDa y un dominio carboxilo-terminal heterogéneo en longitud y secuencia. Estas enzimas se vuelven catalíticamente activas después de la disociación de la proregión dentro del compartimiento celular apropiado. La localización subcelular de los miembros de la familia de la PC varía. Los estudios de inmunolocalización muestran que la PC1 se encuentra en la región perinuclear, así como en la red trans-Golgi, mientras que la PC2 se puede encontrar en la red trans-Golgi, así como distribuida de forma difusa en el citoplasma periférico.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P16519 |
| Intervalo del ensayo | De 2,458 a 600 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,45 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 5126 |
| Símbolo de gen | Pcsk2 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?