Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para PCPE-1 humano
Código de producto. 17145139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17145139 5 x 96 pruebas cada uno
17134663 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17145139
Marca: Invitrogen™ EH362RBX5
La PCPE-1 humana cuantifica la PCPE-1 humano en suero, plasma y sobrenadante.
El PCPE-1 humano cuantifica el PCPE-1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el PCPE-1 humano natural y recombinante.
Los tipos I-III de colágeno fibrilar se sintetizan como moléculas precursoras conocidas como procolágenos. Estos precursores contienen extensiones peptídicas amino y carboxilo-terminales conocidas como N- y C-propéptidos, respectivamente, que se escinden, tras la secreción del procolágeno de la célula, para producir las fibrillas maduras de triple hélice, altamente estructuradas. Este gen codifica una glicoproteína que une e impulsa la escisión enzimática del procolágeno de tipo I y aumenta la actividad de la proteinasa C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso transcripción de células astrogliales 2; Astt2; Astt-2; P14; Pcolce; PCPE; PCPE1; PCPE-1; potenciador de la procolágeno C-endopeptidasa; potenciador de la procolágeno C-endopeptidasa 1; proteína potenciadora de la procolágeno C-endopeptidasa; potenciador de la proteinasa COOH-terminal del procolágeno 1; potenciador de la proteinasa C del procolágeno 1; proteína potenciadora de la proteinasa C del procolágeno; procolágeno, tipo 1, potenciador de la proteinasa COOH-terminal; proteína potenciadora de la proteinasa C del procolágeno tipo 1; potenciador de la proteinasa COOH-terminal del procolágeno tipo I
Intervalo del ensayo De 51 a 12 500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 51 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q15113
Símbolo de gen PCOLCE
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PCOLCE
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min