Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de PCNA humano
Código de producto. 17135139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17135139 5 x 96 pruebas cada uno
17124663 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17135139
Marca: Invitrogen™ EH361RBX5
ELISA
Human PCNA quantitates human PCNA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PCNA.
La PCNA (proteína auxiliar de la polimerasa delta) es esencial para la replicación del ADN y está implicada en las vías de escisión del ADN y de reparación de desajustes. La PCNA se une al inhibidor de la CDK p21, a las endonucleasas específicas de la estructura Fen1 y XPG, y a la ADN citosina 5-metiltransferasa (MCMT). La PCNA es un marcador potencialmente útil de las células con potencial proliferativo y para identificar el estado de proliferación del tejido tumoral (es decir, relevante para el pronóstico). La PCNA es un marcador de las células en la fase G1 temprana y en la fase S del ciclo celular. La PCNA se encuentra en el núcleo y es un cofactor de la ADN polimerasa delta, actúa como un homotrímero y ayuda a aumentar el procesamiento de la síntesis de la cadena principal durante la replicación del ADN. En respuesta al daño del ADN, la PCNA se ubiquitina y participa en la vía de reparación del ADN dependiente de RAD6. Para la PCNA, se han identificado dos variantes de transcripción que codifican la misma proteína. Se han descrito pseudogenes de PCNA en el cromosoma 4 y en el cromosoma X.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ATLD2; cb16; ciclina; proteína auxiliar de la ADN polimerasa delta; etID36690.10; fa28e03; fb36g03; HGCN8729; proteína hipotética LOC515499; LOC100339381; MGC8367; PCNA; proteína pcna; Pcna/ciclina; PCNAR; POL30; antígeno nuclear de células proliferantes; tipo antígeno nuclear de células proliferantes; wu:fa28e03; wu:fb36g03; YBR0811; YBR088C
Intervalo del ensayo De 2,5 a 600 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2,46 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P12004
Símbolo de gen PCNA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PCNA
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min