missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PBEF/Visfatin Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18103221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18103221 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18103221

Marca: R&D Systems BAF4335

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

PBEF/Visfatin/NAMPT Polyclonal specifically detects PBEF/Visfatin/NAMPT in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PBEF/Visfatin/NAMPT
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
N.º de referencia del gen P43490
Alias de gen EC 2.4.2.12, MGC117256, NAmPRTase, NAMPT, nicotinamide phosphoribosyltransferase, NMPRTase, PBEF1, PBEF1110035O14Rik, PBEF1DKFZp666B131, Pre-B cell-enhancing factor, pre-B-cell colony enhancing factor 1, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1, VF, VISFATIN
Símbolos de los genes NAMPT
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PBEF/Visfatin Pro27-His491 Accession # P43490
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10135
Especificidad de la prueba Detects human PBEF/Visfatin in Western blots. In Western blots, approximately 25% cross-reactivity with recombinant mouse PBEF is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.