Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Pax-4 humano
Descripción
El Pax-4 humano cuantifica el Pax-4 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el Pax-4 humano natural y recombinante.
Este gen es un miembro de la familia de genes PAX (del inglés paired box, caja emparejada) de factores de transcripción. Los miembros de esta familia de genes suelen contener un dominio PAX, un octapéptido y un homeodominio de tipo emparejado. Estos genes desempeñan un papel fundamental durante el desarrollo fetal y el crecimiento de cánceres. El gen PAX-4 está involucrado en el desarrollo de islotes pancreáticos y los estudios en ratones han demostrado el papel de este gen en la diferenciación de las células beta productoras de insulina.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | KPD; MGC129960; MODY9; caja emparejada 4; gen Pax-4; proteína Pax-4; gen de dominio emparejado 4; Pax4; Pax-4 |
| Intervalo del ensayo | De 0,14 a 30 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,14 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O43316 |
| Símbolo de gen | PAX4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |