missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Patched 2/PTCH2 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18192161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18192161 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18192161

Marca: R&D Systems MAB4078

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Patched 2/PTCH2 Monoclonal specifically detects Patched 2/PTCH2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Patched 2/PTCH2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 403438
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9Y6C5
Alias de gen patched (Drosophila) homolog 2, patched 2, patched homolog 2, patched homolog 2 (Drosophila), protein patched homolog 2, ptc2, PTCH2
Símbolos de los genes PTCH2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Patched 2/PTCH2 Glu79-Glu392 Accession # Q9Y6C5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8643
Especificidad de la prueba Detects human Patched 2/PTCH2 in direct ELISA and Western Blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.