Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PAR1 humana
Descripción
Human PAR1 quantitates human PAR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PAR1.
La trombina es una serina proteasa que participa en la agregación plaquetaria y en la coagulación de la sangre. Se escinde de su precursor, la protrombina, y convierte el fibrinógeno en fibrina en el último paso de la cascada de coagulación. La trombina media sus efectos reguladores mediante la activación de los receptores acoplados a la proteína G de la superficie celular, que incluyen PAR-1, PAR-2 y PAR3.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI482343; C HTR; Cf2r; receptor del factor de coagulación II (trombina); receptor del factor de coagulación II; receptor de trombina del factor de coagulación II; F2R; HTR; PAR1; PAR-1; receptor activado por proteasa 1; receptor activado por la proteasa 1; receptor activado por proteinasa 1; receptor de trombina; ThrR; TR; TRGPC |
| Intervalo del ensayo | De 3 a 700 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 3 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P25116 |
| Símbolo de gen | F2R |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |