Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PAR1 humana
Código de producto. 17195129
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17195129
Marca: Invitrogen™ EH358RBX5
ELISA
Human PAR1 quantitates human PAR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PAR1.
La trombina es una serina proteasa que participa en la agregación plaquetaria y en la coagulación de la sangre. Se escinde de su precursor, la protrombina, y convierte el fibrinógeno en fibrina en el último paso de la cascada de coagulación. La trombina media sus efectos reguladores mediante la activación de los receptores acoplados a la proteína G de la superficie celular, que incluyen PAR-1, PAR-2 y PAR3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI482343; C HTR; Cf2r; receptor del factor de coagulación II (trombina); receptor del factor de coagulación II; receptor de trombina del factor de coagulación II; F2R; HTR; PAR1; PAR-1; receptor activado por proteasa 1; receptor activado por la proteasa 1; receptor activado por proteinasa 1; receptor de trombina; ThrR; TR; TRGPC
Intervalo del ensayo De 3 a 700 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P25116
Símbolo de gen F2R
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PAR1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min