Learn More
Invitrogen™ Human Pancreatic Polypeptide/PP ELISA Kit
Descripción
Human Pancreatic Polypeptide/PP quantitates human Pancreatic Polypeptide/PP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Pancreatic Polypeptide/PP.
El polipéptido pancreático (PP) es un péptido de 36 aminoácidos con secuencia y homología estructural tridimensional con el NPY y el PYY. El PP es el menos conservado de los tres péptidos y fue el primero en ser identificado. Se expresa casi exclusivamente en el páncreas endocrino y se libera en respuesta a la estimulación colinérgica y a la ingesta de alimentos. El PP tiene efectos inhibidores sobre la secreción de la vesícula biliar, la motilidad intestinal y la secreción pancreática. El PP puede servir como marcador de ciertos tumores endocrinos intestinales, incluidos los tumores carcinoides.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AV061413; péptido C-terminal; HGNC: 9327; IGSPP; IOPPP; Obinepitidc; polipéptido pancreático; hormona pancreática; icosapéptido pancreático; polipéptido pancreático; polipéptido pancreático Y; prohormona pancreática; precursor de la prohormona pancreática; precursor de la prohormona pancreática; PH; PI; PNP; PP; PP1; PPA1; PPasa; Ppy; prepro-PP (polipéptido prepropancreático); SID6-8061 |
| Intervalo del ensayo | De 4 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P01298 |
| Símbolo de gen | PPY |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |