Learn More
Invitrogen™ Human Pancreatic Polypeptide/PP ELISA Kit
Código de producto. 17185129
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17185129
Marca: Invitrogen™ EH357RBX5
ELISA
Human Pancreatic Polypeptide/PP quantitates human Pancreatic Polypeptide/PP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Pancreatic Polypeptide/PP.
El polipéptido pancreático (PP) es un péptido de 36 aminoácidos con secuencia y homología estructural tridimensional con el NPY y el PYY. El PP es el menos conservado de los tres péptidos y fue el primero en ser identificado. Se expresa casi exclusivamente en el páncreas endocrino y se libera en respuesta a la estimulación colinérgica y a la ingesta de alimentos. El PP tiene efectos inhibidores sobre la secreción de la vesícula biliar, la motilidad intestinal y la secreción pancreática. El PP puede servir como marcador de ciertos tumores endocrinos intestinales, incluidos los tumores carcinoides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AV061413; péptido C-terminal; HGNC: 9327; IGSPP; IOPPP; Obinepitidc; polipéptido pancreático; hormona pancreática; icosapéptido pancreático; polipéptido pancreático; polipéptido pancreático Y; prohormona pancreática; precursor de la prohormona pancreática; precursor de la prohormona pancreática; PH; PI; PNP; PP; PP1; PPA1; PPasa; Ppy; prepro-PP (polipéptido prepropancreático); SID6-8061
Intervalo del ensayo De 4 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01298
Símbolo de gen PPY
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PPY
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min