missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human P3NP ELISA Kit
Click to view available options
:
96 Tests
Descripción
Procollagen type III N-terminal peptide (P3NP) is released as part of collagen synthesis process in muscle. The increase of circulating P3NP is a marker not only of muscle growth, but also of muscle repair and fibrosis. P3NP may be a potential biomarker for sarcopenia.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P02461 |
| Intervalo del ensayo | 23.44 to 1500 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 14.06 pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Método de detección | Colorimetric |
| Formato del kit de inmunoensayo | ELISA Microplate (Dismountable) |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (equipo) | Colorimetric Microplate Reader |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido