missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human P2X7/P2RX7 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18785905
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18785905 100 μg 100 microgramos
18766205 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785905

Marca: R&D Systems MAB97903100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

P2X7/P2RX7 Monoclonal antibody specifically detects P2X7/P2RX7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P2X7/P2RX7
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1058613
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q99572
Alias de gen ATP receptor, MGC20089, P2RX7, P2X purinoceptor 7, P2X7P2X7 receptor, P2X7R, P2Z receptor, Purinergic receptor, purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 7, purinergic receptor P2X7 variant A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human P2X7/P2RX7 synthetic peptide, Accession # Q99572
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5027
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.