missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human p21/CIP1/CDKN1A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18142261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18142261 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18142261 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1047

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p21/CIP1/CDKN1A Monoclonal specifically detects p21/CIP1/CDKN1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p21/CIP1/CDKN1A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 195720
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunoprecipitation 4 ug/500 ug cell lysate, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P38936
Alias de gen CAP20cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, CDKN1A, CDKN1melanoma differentiation associated protein 6, CIP1, CIP1WAF1CDK-interaction protein 1, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1), MDA6, MDA-6, Melanoma differentiation-associated protein 6, p21, p21CIP1, p21Cip1/Waf1, PIC1, SDI1DNA synthesis inhibitor, wild-type p53-activated fragment 1
Símbolos de los genes CDKN1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human p21/CIP1/CDKN1A Ser2-Pro164 Accession # P38936
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1026
Especificidad de la prueba Detects human p21/CIP1/CDKN1A in direct ELISAs and Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC, as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after opening. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after opening.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.