missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para osteocrina humana

Código de producto. 17854130
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17854130

Marca: Invitrogen™ EH355RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La osteocrina humana cuantifica la osteocrina humana en suero, plasma y sobrenadante.

La osteocrina humana cuantifica la osteocrina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la osteocrina humana natural y recombinante.

Hormone that acts as a regulator of dendritic growth in the developing cerebral cortex in response to sensory experience. Induced in the brain following membrane depolarization and inhibits dendritic branching in neurons of the developing cortex
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso musclina; Ostc; Osteocrina; Ostn; Osteocrina procesada
Intervalo del ensayo De 0,55 a 125 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,55 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P61366
Símbolo de gen OSTN
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Osteocrina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado