missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para osteocrina humana
Descripción
La osteocrina humana cuantifica la osteocrina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la osteocrina humana natural y recombinante.
Hormone that acts as a regulator of dendritic growth in the developing cerebral cortex in response to sensory experience. Induced in the brain following membrane depolarization and inhibits dendritic branching in neurons of the developing cortex
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | musclina; Ostc; Osteocrina; Ostn; Osteocrina procesada |
| Intervalo del ensayo | De 0,55 a 125 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,55 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P61366 |
| Símbolo de gen | OSTN |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?