Learn More
Human Osteocalcin Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
183.00€ - 538.00€
Especificaciones
| Antígeno | Osteocalcin |
|---|---|
| Clon | 582014 |
| Dilución | Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18776265
![]() |
R&D Systems
MAB113272-SP |
25 μg |
183.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18735865
![]() |
R&D Systems
MAB113272-100 |
100 μg |
538.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Osteocalcin Monoclonal antibody specifically detects Osteocalcin in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| Osteocalcin | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| BGLAP, BGP, bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein, bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein (osteocalcin), Bone Gla protein, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein, OC, OCN, osteocalcin | |
| Osteocalcin/KLH containing peptide, Accession # P02818 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 582014 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P02818 | |
| 632 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |