missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Omgp humana
Descripción
La Omgp humana cuantifica la Omgp humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Omgp humana natural y recombinante.
La glicoproteína de mielina de oligodendrocitos (OMG u OMGP) es una molécula de adhesión celular que contribuye al proceso interactivo necesario para la mielinización en el sistema nervioso central. También participa en la axonogénesis, la regeneración de las proyecciones neuronales y la regulación del brote colateral de los axones intactos en respuesta a una lesión.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | glicoproteína de mielina de oligodendrocitos; glicoproteína mielina-oligodendrocitos; Omg; Omgp |
| Intervalo del ensayo | De 0,391 a 25 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,39 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P23515 |
| Símbolo de gen | OMG |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?