missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Olfactomedin-4/OLFM4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18739677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18739677 25 μg 25 microgramos
18750749 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18739677 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB9218SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

OLFM4 Monoclonal specifically detects OLFM4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OLFM4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 806305
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q6UX06
Alias de gen Antiapoptotic protein GW112, bA209J19.1, GC1, G-CSF-stimulated clone 1 protein, GW112, GW112hOLfD, hGC-1, KIAA4294, olfactomedin 4, olfactomedin-4, OlfD, OLFM4, OLM4, UNQ362
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Olfactomedin-4/OLFM4 Asp21-Gln510 Accession # Q6UX06
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10562
Especificidad de la prueba Detects human Olfactomedin-4/OLFM4 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.