Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para olfactomedina-2/noelina-2 humana
Descripción
La olfactomedina-2/noelina-2 humana cuantifica la olfactomedina-2/noelina-2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la olfactomedina-2/noelina-2 humana natural y recombinante.
Participa en la diferenciación del músculo liso inducida por el factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta). El TGF-beta induce la expresión y translocación nuclear de OLFM2, donde se une a SRF, provocando su disociación del represor transcripcional HEY2/HERP1 y facilitando la unión de SRF a los genes objetivo. Desempeña un papel en la organización compleja del AMPAR.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | A030009A06Rik; proteína localizada en el ER relacionada con la olfactomedina neuronal 2; NOE2; noelina 2; NOELIN2; Noelina-2; NOELIN2_V1; olfactomedina 2; olfactomedina-2; OlfC; Olfm2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,45 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,45 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O95897 |
| Símbolo de gen | OLFM2 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |