Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para OCT-4 humana
Descripción
Human OCT-4 quantitates human OCT-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human OCT-4.
La POU5F1, también conocida comúnmente como Oct-4, es una proteína de unión a octámeros de expresión materna que fue el primer factor de transcripción descrito para las primeras etapas del desarrollo. El papel de la POU5F1 en el desarrollo embrionario sugirió que podría ser útil en la creación de células madre que podrían ser útiles en terapias de reemplazo celular en el tratamiento de varias enfermedades degenerativas. Las células madre artificiales, denominadas células madre pluripotentes inducidas (iPS), pueden crearse expresando POU5F1 y los factores de transcripción Sox2, Klf4 y Lin28 junto con c-Myc en fibroblastos de ratón. Más recientemente, los experimentos han demostrado que las células iPS pueden generarse utilizando plásmidos de expresión que expresan POU5F1, Sox2, KlfF4 y c-Myc, eliminando la necesidad de introducir virus, con lo que se resuelve un problema de seguridad para el uso potencial de las células iPS en medicina regenerativa.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 3-Oct; 4-Oct; DADB-104B20.2; gp-9; HGNC: 9221; MGC22487; NF-A3; OCT3; Oct-3; Oct3/4; Oct-3/4; Oct4; Oct-4; proteína de unión al octámero 3; proteína de unión al octámero 4; factor de transcripción de unión al octámero 3; Otf3; OTF-3; Otf3g; Otf3-rs7; OTF4; Otf-4; OTTHUMP00000221150; OTTHUMP00000221151; POU clase 5 homeobox 1; POU clase 5 homeobox 1 variante de transcripción OCT4B1; POU clase 5 homeobox 1 variante de transcripción OCT4B2; POU clase 5 homeobox 1, variante de la transcripción OCT4B3; POU clase 5 homeobox 1, variante de la transcripción OCT4B4; POU clase 5 homeobox 1, variante de la transcripción OCT4B5; POU clase 5 homeobox 1, variante de la transcripción OCT4B6; POU dominio clase 5, factor de transcripción 1; POU dominio clase 5, factor de transcripción 1; pou2; pou-2; Pou5f1; proteína de unión al ADN que contiene homeodominio de tipo POU |
| Intervalo del ensayo | De 0,20 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q01860 |
| Símbolo de gen | POU5F1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |