Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para OCT-4 humana
Código de producto. 17125129
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17125129 5 x 96 pruebas cada uno
17114653 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17125129
Marca: Invitrogen™ EH351RBX5
ELISA
Human OCT-4 quantitates human OCT-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human OCT-4.
La POU5F1, también conocida comúnmente como Oct-4, es una proteína de unión a octámeros de expresión materna que fue el primer factor de transcripción descrito para las primeras etapas del desarrollo. El papel de la POU5F1 en el desarrollo embrionario sugirió que podría ser útil en la creación de células madre que podrían ser útiles en terapias de reemplazo celular en el tratamiento de varias enfermedades degenerativas. Las células madre artificiales, denominadas células madre pluripotentes inducidas (iPS), pueden crearse expresando POU5F1 y los factores de transcripción Sox2, Klf4 y Lin28 junto con c-Myc en fibroblastos de ratón. Más recientemente, los experimentos han demostrado que las células iPS pueden generarse utilizando plásmidos de expresión que expresan POU5F1, Sox2, KlfF4 y c-Myc, eliminando la necesidad de introducir virus, con lo que se resuelve un problema de seguridad para el uso potencial de las células iPS en medicina regenerativa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 3-Oct; 4-Oct; DADB-104B20.2; gp-9; HGNC: 9221; MGC22487; NF-A3; OCT3; Oct-3; Oct3/4; Oct-3/4; Oct4; Oct-4; proteína de unión al octámero 3; proteína de unión al octámero 4; factor de transcripción de unión al octámero 3; Otf3; OTF-3; Otf3g; Otf3-rs7; OTF4; Otf-4; OTTHUMP00000221150; OTTHUMP00000221151; POU clase 5 homeobox 1; POU clase 5 homeobox 1 variante de transcripción OCT4B1; POU clase 5 homeobox 1 variante de transcripción OCT4B2; POU clase 5 homeobox 1, variante de la transcripción OCT4B3; POU clase 5 homeobox 1, variante de la transcripción OCT4B4; POU clase 5 homeobox 1, variante de la transcripción OCT4B5; POU clase 5 homeobox 1, variante de la transcripción OCT4B6; POU dominio clase 5, factor de transcripción 1; POU dominio clase 5, factor de transcripción 1; pou2; pou-2; Pou5f1; proteína de unión al ADN que contiene homeodominio de tipo POU
Intervalo del ensayo De 0,20 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q01860
Símbolo de gen POU5F1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo OCT4
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min