Learn More
Gibco™ Células transportadoras de SLC OATP1A2 (G) humanas
Descripción
- Las células transportadoras SLC humanas OATP1A2 (G) TRANSiPORT son células HEK293 que sobreexpresan transitoriamente la proteína de transporte de portador de soluto (SLC) OATP2B1. Los portadores de soluto son una superfamilia de transportadores de membrana que pueden afectar a la farmacocinética y a la exposición a fármacos, ya que controlan el transporte de entrada y salida de solutos a las células. La proteína transportadora SLC OATP1A2 se encuentra en los hepatocitos.
- Evalúe el potencial del metabolismo de fármacos mediado por el transportador
- Formato de uso sencillo
- Obtenga resultados de alta calidad con una gran relación señal-ruido
- Los ensayos basados en células se pueden realizar mediante compuestos marcados con radioisótopos, compuestos marcados con fluorescencia o compuestos sin marcar. La cantidad de sustrato transportado a las células puede medirse directamente utilizando un contador de centelleo líquido, un lector de placas de fluorescencia o LC-MS/MS, lo que permite la evaluación directa de la actividad del transportador de SLC.
- Células transportadoras de SLC OATP1A2 (G) simuladas (n.º n.º GM1017) que no sobreexpresen el transportador SLC OATP1A2 están disponibles para su uso como control experimental negativo. Algunos compuestos pueden demostrar altos niveles de transporte debido a la presencia de transportadores endógenos o unión no específica.
- El práctico formato del producto permite la generación de datos en dos días desde la descongelación de las células hasta los resultados finales.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en fase de vapor de nitrógeno líquido. |
| Línea de células | 293 (HEK) |
| Culture Type | Cultivo de células de mamíferos |
| Especie | Humano |
| N.° de celdas | 8-10 x 106 cells |
| Tipo de producto | Célula transportadora SLC |
| Cantidad | De 8 a 10 M de células |