Learn More
Gibco™ Células transportadoras de SLC NTCP (G) humanas
Descripción
- Las células transportadoras SLC humanas NTCP (G) TRANSiPORT son células HEK293 que sobreexpresan transitoriamente la proteína de transporte de portador de soluto (SLC) NTCP. Los portadores de soluto son una superfamilia de transportadores de membrana que pueden afectar a la farmacocinética y a la exposición a fármacos, ya que controlan el transporte de entrada y salida de solutos a las células. La proteína transportadora SLC NTCP se encuentra en los hepatocitos.
- Evalúe el potencial del metabolismo de fármacos mediado por el transportador
- Formato fácil de usar
- Obtenga resultados de alta calidad con una gran relación señal-ruido
- Los ensayos basados en células se pueden realizar mediante compuestos marcados con radioisótopos, compuestos marcados con fluorescencia o compuestos sin marcar. La cantidad de sustrato transportado a las células puede medirse directamente utilizando un contador de centelleo líquido, un lector de placas de fluorescencia o LC-MS/MS, lo que permite la evaluación directa de la actividad del transportador de SLC.
- Células HEK293 simuladas (n.º n.º GM1101G) que no sobreexpresen el transportador SLC están disponibles para su uso como control experimental negativo. Algunos compuestos pueden demostrar altos niveles de transporte debido a la presencia de transportadores endógenos o unión no específica.
- El práctico formato del producto permite la generación de datos en 2 días desde la descongelación de las células hasta los resultados finales
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en fase de vapor de nitrógeno líquido. |
| Línea de células | 293 (HEK) |
| Culture Type | Cultivo de células de mamíferos |
| Especie | Humano |
| N.° de celdas | 8-10 x 106 |
| Tipo de producto | Célula transportadora SLC |
| Cantidad | De 8 a 10 M de células |