missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NTAL Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18193481
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18193481 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18193481

Marca: R&D Systems MAB4066

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NTAL Monoclonal specifically detects NTAL in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NTAL
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 440005
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9GZY6
Alias de gen LAB, LABWilliams-Beuren syndrome chromosomal region 15 protein, Linker for activation of B-cells, linker for activation of T cells family, member 2, linker for activation of T-cells family member 2, Membrane-associated adapter molecule, Non-T-cell activation linker, NTALWilliams-Beuren syndrome chromosomal region 5 protein, WBS15, WBSCR15, WBSCR5, WBSCR5HSPC046, Williams-Beuren syndrome chromosome region 5, WSCR5
Símbolos de los genes LAT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human NTAL Met1-Ala243 Accession # Q9GZY6
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7462
Especificidad de la prueba Detects human NTAL in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.