Learn More
Invitrogen™ Human NRF2 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La NRF2 humana cuantifica la NRF2 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el NRF2 humano natural y recombinante.
El Nfr1 (también designado TCF11), el Nrf2 y el Nfr3 son factores de transcripción bZIP que forman un heterodímero con las proteínas Maf para unirse a las secuencias MARE (elementos de reconocimiento de Maf). El Nrf2 se expresa ampliamente y se cree que se transloca al núcleo tras el tratamiento con xenobióticos y antioxidantes, que estimulan su liberación de una proteína represora Keap1.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI194320; E4TF1-60; E4TF1A; HEBP1; NFE2L2; factor 2 relacionado con el NF-E2; factor 2 relacionado con el NFE2; NFT2; NRF2; NRF2A; factor nuclear eritroide 2-like 2; factor nuclear eritroide 2-like 2; factor nuclear eritroide 2-like 2; factor nuclear eritroide 2-like 2; factor nuclear eritroide 2-like 2; factor nuclear eritroide 2-like 2 |
| Intervalo del ensayo | De 14 a 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 14 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q16236 |
| Símbolo de gen | NFE2L2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |