Learn More
Invitrogen™ Human NRF2 ELISA Kit
Código de producto. 17804130
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17804130
Marca: Invitrogen™ EH348RBX10
ELISA
La NRF2 humana cuantifica la NRF2 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el NRF2 humano natural y recombinante.
El Nfr1 (también designado TCF11), el Nrf2 y el Nfr3 son factores de transcripción bZIP que forman un heterodímero con las proteínas Maf para unirse a las secuencias MARE (elementos de reconocimiento de Maf). El Nrf2 se expresa ampliamente y se cree que se transloca al núcleo tras el tratamiento con xenobióticos y antioxidantes, que estimulan su liberación de una proteína represora Keap1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI194320; E4TF1-60; E4TF1A; HEBP1; NFE2L2; factor 2 relacionado con el NF-E2; factor 2 relacionado con el NFE2; NFT2; NRF2; NRF2A; factor nuclear eritroide 2-like 2; factor nuclear eritroide 2-like 2; factor nuclear eritroide 2-like 2; factor nuclear eritroide 2-like 2; factor nuclear eritroide 2-like 2; factor nuclear eritroide 2-like 2
Intervalo del ensayo De 14 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 14 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q16236
Símbolo de gen NFE2L2
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Nrf2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min