missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NrCAM Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18120411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18120411 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18120411

Marca: R&D Systems MAB2034

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NrCAM Monoclonal specifically detects NrCAM in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NrCAM
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 297906
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q14CA1
Alias de gen bravo, hBravo, KIAA0343Neuronal surface protein Bravo, MGC138845, MGC138846, neuronal cell adhesion molecule, Ng-CAM-related, NgCAM-related cell adhesion molecule, nr-CAM
Símbolos de los genes NRCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NrCAM isoform 3 Leu30-Asn600 (Ala526Pro) Accession # Q14CA1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4897
Especificidad de la prueba Detects human NrCAM in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.