missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human NPTXR ELISA Kit
Descripción
La NPTXR humana cuantifica la NPTXR humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la NPTXR humana natural y recombinante.
May be involved in mediating uptake of synaptic material during synapse remodeling or in mediating the synaptic clustering of AMPA glutamate receptors at a subset of excitatory synapses.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Receptor de pentraxina neuronal; NPR; NPTXR |
| Intervalo del ensayo | De 0,410 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,4 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O95502 |
| Símbolo de gen | NPTXR |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?