missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human NPTXR ELISA Kit

Código de producto. 17894120
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17894120 10 × 96 pruebas paquete de 10
17175119 5 x 96 pruebas cada uno
17174643 96 pruebas paquete de 96
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17894120

Marca: Invitrogen™ EH347RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

La NPTXR humana cuantifica la NPTXR humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la NPTXR humana natural y recombinante.

May be involved in mediating uptake of synaptic material during synapse remodeling or in mediating the synaptic clustering of AMPA glutamate receptors at a subset of excitatory synapses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Receptor de pentraxina neuronal; NPR; NPTXR
Intervalo del ensayo De 0,410 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,4 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O95502
Símbolo de gen NPTXR
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo NPTXR
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.