missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human NPTXR ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La NPTXR humana cuantifica la NPTXR humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la NPTXR humana natural y recombinante.
May be involved in mediating uptake of synaptic material during synapse remodeling or in mediating the synaptic clustering of AMPA glutamate receptors at a subset of excitatory synapses.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Receptor de pentraxina neuronal; NPR; NPTXR |
| Intervalo del ensayo | De 0,410 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,4 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O95502 |
| Símbolo de gen | NPTXR |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido