missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NPRC/NPR3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18716115
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18716115 100 μg 100 microgramos
18705895 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18716115 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB10233100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Natriuretic Peptide Receptor C Monoclonal antibody specifically detects Natriuretic Peptide Receptor C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Natriuretic Peptide Receptor C
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1060839
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P17342
Alias de gen ANP-C, ANPR-C, ANPRCFLJ14054, Atrial natriuretic peptide clearance receptor, atrial natriuretic peptide receptor 3, Atrial natriuretic peptide receptor type C, C5orf23, chromosome 5 open reading frame 23, GUCY2B, lgj, natriuretic peptide receptor C/guanylate cyclase C (atrionatriuretic peptidereceptor C), NPR3, NPRC, NPR-C, stri
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human NPRC/NPR3, Met1-Glu481, Accession # P17342
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4883
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.